スキップする
D2572
Dowex MB混合イオン交換樹脂
別名:
AmberLite MB
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 g
在庫from市川市大町368
¥11,500
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥20,400
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
47101511
¥11,500
在庫詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
beads
Quality Segment
technique(s)
ultrafiltration: suitable
matrix
Styrene-DVB, gel
matrix active group
functional group
particle size
<300 μm
pH
7
functional group
sulfonic acid (with ammonium ion)
storage temp.
room temp
General description
AmberLite MB混合イオン交換樹脂は、強酸カチオンと強塩基アニオン交換樹脂の1:1当量混合物を使用して、スポットフリー水を製造するためのそのまま使用可能な混合樹脂です。
Application
AmberLite MB Mixed Ion Exchange Resin(混合イオン交換樹脂)はナノ粒子分散液の洗浄に使用されています。また、カチオン性ポリスチレン(PS)シードラテックスの精製にも使用されています。
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
217395217387CG50
matrix active group
functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
-
matrix
Styrene-DVB, gel
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
4% cross-linked methacrylate
particle size
<300 μm
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh (wet)
form
beads
form
beads
form
(Powder, Beads or Crystals)
form
macroreticular
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)