Merck
41910-U
Supelco
Model 226 Pressure Regulator
with gauge,
single-stage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥103,000
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥103,000
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
aluminum body
品質水準
フィッティング
CGA 180
アプリケーション
environmental
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Compact size and light weight design for easy transportability.
  • Elgiloy® diaphragm minimizes diffusion resistance and provides accurate and stable pressure control.
  • Sintered filter protects internal components and extends regulator service life.
Aluminum body with stainless steel diaphragm
• Inlet pressure rating 0-2000psig
• Delivery pressure 1-25psig
• CGA 180 / 1/8-inch NPT (F)
• Supplied with 1/8-inch Swagelok NPT to 1/8-inch tube
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)