Merck
22012
Swagelok® Front Ferrule
Swagelok® 203-1, brass, 1/8 in. Swagelok
別名:
Swagelok® 203-1,BRASS FRT FERR 1/8" PK20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥4,030
¥4,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥4,030
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
¥4,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
brass
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 203-1
フィッティング
1/8 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.[1] Brass ferrules are used with copper tubing whereas stainless-steel ferrules are used with stainless-steel tubing.[2]
アプリケーション
Brass front ferrule maybe used for sealing the tube ends to increase the lifetime and performance of the permeation tubes as standard gas sources.[3]
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Performance of permeation tubes as standard gas sources.
Bernard S
Environmental Science & Technology, 5 (11), 1121-1128 (1971)
Grob RL & Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 522-523 (2004)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)