Merck
22031
Swagelok® Reducing Union
Swagelok® 400-6-2, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. Swagelok
別名:
Swagelok® 400-6-2,SS REDUCING UNION 1/4X1/8 EA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,570
¥5,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,570
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
eCl@ss:
32035302
¥5,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 400-6-2
フィッティング
1/4 in. Swagelok
1/8 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
Reducing unions of Swagelok® type are mostly suitable as metal column terminators. All original reducing unions have a bore in the centre of about 6mm in length and an internal diameter of 1.2mm. Moreover, reducing unions have a large bore at the non-reducing site. Modification is necessary in reducing union in order to minimize peak broadening, pressure resistance and to ease the installation process.[1]
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Instrumentation for High Performance Liquid Chromatography.
Huber JFK
Science, 84-88 (2011)