Merck
22058
PTFE製フェラル
PTFE front ferrule, Swagelok for 1/8 in. tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥6,980
¥6,980
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥6,980
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
¥6,980
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE front ferrule
包装
pkg of 10 ea
内径
1/8 in.
フィッティング
Swagelok for 1/8 in. tubing
適合性
for use with Purge Traps (front ferrule)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
接続金具をガラス管や柔軟なチューブ(PTFEやTygonなど)に接続するには、黄銅製やステンレス鋼製のフェルールではなくPTFE製のフェルールをご使用ください。
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.[1]
アプリケーション
Swagelok® PTFE ferrules maybe used, for making all the connections between glass and PTFE present in the containment vessels, piping and sampling equipment in a bench scale biofilter system, in an experimental study investigating the effects of periods of non-use on biofilter performance.[2]
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Swagelok® Front Ferrule Swagelok® 203-1, brass, 1/8 in. Swagelok
22012
Swagelok® Front Ferrule
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Jason MF and Loehr RC.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46 (6), 539-546 (1996)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)