Merck
20520-U
Supelco
General Purpose Copper Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
別名:
TUBING,COPPER 1/8",50FT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,200
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,200
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
copper
チューブ類L × 外径 × 内径
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASTM B-280仕様に従って洗浄済みです。
Carrier gas and transfer lines used are made up of copper tubing.[1] GC copper columns are constructed from copper tubing. The tubing is generally 1/8 inch to 1/4 inch in diameter and 1 or 2 meters long which may be filled with tiny polymeric spheres coated with same kind of stationary phase.[2]
アプリケーション
Copper tubing may be used in construction of esterification apparatus.[3] Copper tubing may also be crimped around the metal tubing with the ends of the cryotrap to enhance electrical connection.[4]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Brian L. Murphy, Robert D. Morrison
Introduction to Environmental Forensic (2014)
Rapid methylation of microamounts of nonvolatile acids.
Levitt, M. J.
Analytical Chemistry, 45, 618-620 (1973)
New fast screening method for organochlorine pesticides in water by using solid-phase microextraction with fast gas chromatography and a pulsed-discharge electron capture detector.
Jackson, Glen P.
Analyst, 123, 1085-1090 (1998)
Max M. Houck, Jay A. Siegel
Fundamentals of Forensic Science (2009)