21159
別名:
Purge/Trap K Vocarb® 3000
1 of 10
Supelco
28994-U
パージ/トラップK Vocarb® 3000
24920-U
20080-U
21148
パージ・トラップA, CDS用
24910-U
パージ/トラップA
21066-U
Sigma-Aldrich
Z114014
Wheaton ガラス製血清ボトル
Millipore
70147
ミルク寒天培地
20079-U
BTEX用TRAP™ M, Tekmar® 3000
M403000
CUTAG CPG
Carbopack B, 10 cm Carboxen 1000, 6 cm Carboxen 1001, 1 cm
Vocarb® 3000 Purge Trap K
11 1/4 in. (28.6 cm)
environmental
for use with CDS Peakmaster
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.