安全性情報
21148
Supelco
パージ・トラップA, CDS用
for use with CDS Peakmaster
別名:
パージ/トラップA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,700
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
組成
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
品質水準
メーカー/製品名
Purge Trap A
パージトラップL
11 1/4 in. (28.6 cm)
アプリケーション
environmental
適合性
for use with CDS Peakmaster
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
21148:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)