24910U
24910-U
別名:
パージ・トラップA, Tekmar®社3000型用
¥11,500
1 of 10
USP
1707806
ウルソデオキシコール酸
Supelco
PHR1579
PHR1000
デキストロース
PHR1001
スクロース
Y0001163
システム適合性用ウルソデオキシコール酸
Sigma-Aldrich
U5127
1086403
炭酸カルシウム
BCR627
Tuna fish tissue (As species)
97151
ヘデラコシドC
20079-U
BTEX用TRAP™ M, Tekmar® 3000
environmental
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
Analytical Sample Preparation
Purge and Trap
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
24910-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.