安全性情報
21066-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
別名:
Vocarb® 3000 パージ/トラップK、TEKMAR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,860
¥22,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,860
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
NACRES:
NB.21
¥22,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
パージ/トラップK Vocarb® 3000, for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
認証
suitable for EPA 601
品質水準
アプリケーション
environmental
適合性
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パージ/トラップK Vocarb® 3000 [configured for Tekmar Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3]は、US EPAのMethods 502.2および524で効率的に分析物をトラップします。
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21066-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.