Merck
23318-U
Supelco
金プレートインレットシール(直線型)
pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥14,400
¥14,400
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥14,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
¥14,400
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel (gold-plated)
包装
pkg of 2 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Agilent GCの入口シールを定期的に交換して、試料の残渣やセプタムの断片の堆積物によって試料が吸着されるのを防ぐ必要があります。Supelco社は、純金メッキを施して不活性化を保証する、高品質ステンレス鋼を使用した交換用入口シールを製造しています。メッキ工程では漂白剤を使用しません。このストレート設計シールは、低分流(200 mL/分未満)用途に適しています。各パックのシールごとにワッシャー1個が含まれています。
アプリケーション
金メッキされた注入口シールは、熱脱着ガスクロマトグラフィー/質量分析(TD-GC/MS)用のGC注入ポートに使用される場合がありますが、残留物の蓄積が認められ、分析対象物の吸着とシグナルバックグラウンドの上昇をもたらしました。そのため、定期的に金メッキシールを交換すると、干渉が減少しました。[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Precautions for in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS) as applied to aerosol filter samples.
Ho, Steven Sai Hang, et al.
Atmospheric Environment, 45, 1491-1496 (2011)
資料
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
2層構造のSPEカートリッジは、ショウガ粉末中の汚染物質分析のバックグラウンドを効率的に低減します。
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
すべて表示
プロトコル
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.