Merck
2637505
Supelco
インレットライナー、ダイレクトタイプ (SPME) 、 ストレートタイプ
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 PKG
¥42,100
¥42,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 PKG
¥42,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥42,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 5 ea
L × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリーインジェクションポート用の不活性化(シラン処理)ガラスインレットライナー。
  • Agilent (5890, 6890, and 7890)にお使いいただけます。
  • Finnigan(9001GCQ)にお使いただけます。
  • Varian(CP-117 Injector)にお使いいただけます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
2637505:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
資料
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
プロトコル
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.