安全性情報
20360
Supelco
ORBO 91 Carbosieve-SIII 特殊処理 (60/80), 130/65 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
W,W,W separators
品質水準
認証
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
ORBO 91
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 75 mm
Matrix
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
粒径
20-45 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
Carbosieve SIIIはカーボンモレキュラーシーブタイプの吸着剤であり、一般的に大気中の揮発性有機化合物のサンプリングに使用されます。[1]
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
20360:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jhy-Charm Soo et al.
Annals of work exposures and health, 64(1), 96-105 (2019-12-02)
This study experimentally evaluates the performance of different sorbent tubes for sampling acetone vapor in workplace air. A dynamic atmosphere system produced an acetone alone and a mixture with other analytes containing ~73, 483, and 1898 µg acetone mass loading
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Helmig, Detlev, and Lee Vierling.
Analytical Chemistry, 67, 4380-4386 (1995)
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
質問
  1. What is the expiration date for the product Orbo-91, an air monitoring tube used in several OSHA methods?
    1 回答
    1. The shelf life of the Orbo-91 active air monitoring tube is two years.