Merck
10184
Supelco
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve S-III, 60-80 mesh, bottle of 10 g
別名:
Carbosieve吸着剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
product name
Carbosieve S-III, matrix Carbosieve S-III, 60-80 mesh, bottle of 10 g
製品種目
Carbosieve
形状
powder, crystals or granules
包装
bottle of 10 g
パラメーター
400 °C max. temp.
テクニック
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
~975 m2/g
マトリックス
Carbosieve S-III
マトリックス活性基
carbon
粒径
60-80 mesh
ポアサイズ
~0.04 cm3/g mesoporosity
~0.35 cm3/g microporosity
~0 cm3/g macroporosity
~4-11 pore diameter
密度
~0.66 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
詳細
カーボンモレキュラーシーブ(CMS)は、ポリマーを前駆体として熱分解した後に残った多孔性カーボン骨格フレームワークです。これらの粒子の特徴は次のとおりです。
  • 球状(顆粒状粒子よりも優れた充填層性能)
  • 硬質で砕けにくい(しっかりと充填でき、破壊されない)
  • 高多孔性(高表面積)
  • C2-C5 n-アルカン程度のサイズの分析物分子に使用
  • 疎水性(高湿度環境下で使用可能)
一般に、CMS吸着剤は、球状グラファイトポリマーカーボン(SGPC)およびグラファイトカーボンブラック(GCB)吸着剤と比較して、相対吸着強度が高くなります。当社のCarbosieve製品は、CMS吸着剤の一種です。
  • 非テーパー状の微細孔を有します
  • 微細孔のみを含むため、非常に強い吸着強度を有します
  • ほとんどの吸着剤で保持に問題がある小分子揮発性検体の多くに優れた性能を示します
弊社の炭素吸着剤に関するさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/carbonをご確認ください。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
10184:
10184-BULK:
10184-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Analytical Chemistry, 67(23), 4380-4386 (1995)
C Y Peng et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 2(4), 313-324 (2001-03-16)
Air sampling, using sorbents, thermal desorption and gas chromatography, is a versatile method for identifying and quantifying trace levels of volatile organic compounds (VOCs). Thermal desorption can provide high sensitivity, appropropriate choices of sorbents and method parameters can accommodate a
Yannick Juillet et al.
The Analyst, 130(6), 977-982 (2005-05-25)
Among the chemicals belonging to the schedules of the Chemical Weapons Convention (CWC), sampling and analysis of highly volatile compounds such as hydrogen cyanide (HCN) require special consideration. The latter is present in numerous old chemical weapons that are stockpiled
R Magnusson et al.
Journal of chromatography. A, 1375, 17-26 (2014-12-17)
Phosphine (PH3), sulfuryl fluoride (SO2F2) and methyl bromide (CH3Br) are highly toxic chemical substances commonly used for fumigation, i.e., pest control with gaseous pesticides. Residues of fumigation agents constitute a health risk for workers affected, and therefore accurate methods for
Mohammad Reza Samarghandi et al.
Journal of research in health sciences, 14(3), 227-232 (2014-09-12)
Toluene is a volatile organic compound, one of 189 hazardous air pollutants (HAPs) and the most important pollutant found in most industries and indoor environments; owing to its adverse health, toluene must be treated before being released into the environment.
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.