安全性情報
20042
Supelco
ORBO 351 4-TBC -活性ヤシガラ炭 (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
別名:
TBC on Charcoal Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥38,400
¥38,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥38,400
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
¥38,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
W,W,W separators
認証
OSHA 56
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO 351
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 75 mm
Matrix
4-tert-butyl catechol on charcoal
charcoal
マトリックス活性基
4-tert-butylcatechol
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20042:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)