安全性情報
20228
Supelco
ORBO 32ラージ ヤシガラ活性炭 (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
別名:
ヤシガラ活性炭チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥19,600
¥19,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥19,600
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
¥19,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
物質
W,W,F separators
品質水準
認証
ASTM® D3686
NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519
OSHA ID-186SG
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO 32 Large
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
8 mm × 110 mm
Matrix
Activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
粒径
20-40 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ORBO 32 Large Activated Coconut Charcoal (20/40)、400/200 mgは、屋内揮発性有機化合物の除去を目的とした受動モードにおける活性炭繊維の吸着動態の研究において、空気をサンプリングするために使用されています。ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出(GC-FID)を用いて分析されます。[1]
ORBO 32 Large Activated Coconut Charcoal (20/40)、400/200 mgは、屋内揮発性有機化合物の除去を目的とした受動モードの活性炭繊維吸着動態の研究において、空気をサンプリングするために使用されています。ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出(GC-FID)を用いて分析されます。[2]
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
20228:
20228-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sorptive effects of volatile organic compounds (VOCS) on activated carbon fibers (ACF) and indoor sink materials ? A test chamber study.
Lu H, et al.
Indoor Air, 15(157) (2005)
Sorptive effects of volatile organic compounds (VOCS) on activated carbon fibers (ACF) and indoor sink materials ? A test chamber study.
Lu H, et al.
Indoor Air, 15(157) (2005)
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.