Merck
14020AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥429,000
¥429,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥429,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥429,000
Check Cart for Availability
製品名
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム), 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L63
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 2.1 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
teicoplanin aglycone phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
3.0-6.8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3つの炭化水素基を除去したため、CHIROBIOTIC® TAGの相補的な選択性がCHIROBIOTIC® Tに与えられます。多くのアミノ酸α、β、γおよび環状、さらに特にイオウ含有メチオニン、ヒスチジン、およびシステインへの分割能が向上します。オキサゾリジノン、ヒダントイン、ジアゼピンなど、多くの中性分子が高い分割能を示し、とりわけメタノール、エタノール、アセトニトリルなどの単一溶媒で高くなります。一部の酸性分子も高い選択性を示します。
  • 結合相:テイコプラニンアグリコン
  • 動作するpH範囲:3.0~6.8
  • 粒径:5、10、または16 μm
  • 細孔径:100 Å
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemoenzymatic preparation of enantiopure l-benzofuranyl- and l-benzo[b]thiophenyl alanines
Podea, Paula Veronica, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19 (4), 500-511 (2008)
Julia Koidl et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 70(6), 1254-1260 (2007-11-06)
This paper deals with the chiral separation of triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) by HPLC and micro-HPLC. The separation of T3 and T4 is of great pharmaceutical and clinical interest, since the enantiomers exhibit different pharmacological activities. The HPLC measurements
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)
Abdulrahman A Al-Majed
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(1), 96-99 (2009-05-19)
A direct chiral high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for the resolution and quantification of antiepileptic drug enantiomers, R-(-)- and S-(+)-vigabatrin (gamma-vinyl-gamma-aminobutyric acid) in pharmaceutical products. The separation was optimized on a macrocyclic glycopeptide antibiotic chiral stationary