安全性情報
15044AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥1,890,000
¥1,890,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥1,890,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥1,890,000
Check Cart for Availability
製品名
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L88
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 21.2 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
vancomycin phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
200 Å
動作pH範囲
3.5-7.0
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中性分子、アミド、酸、エステルおよびアミンは、これらのバンコマイシンベースの CSP に対して相当なエナンチオ選択性を示します。さまざまな二級アミンと三級アミンが、極性イオンモードの CHIROBIOTIC® V上で分離されています。CHIROBIOTIC® Vは、タンパク質ベースの固定相の多くの分離特性を明らかにしましたが、優れた安定性とはるかに高いサンプル容量を有しています。分離の報告がなかったいくつかのキラル分析物が、他のあらゆるキラル固定相上で分離されています。CHIROBIOTIC® VとV2 は、それらの結合化学において担持粒子の孔径が異なるため、それらに異なる選択性と調整能力をもたらしています。
  • 結合相:バンコマイシン
  • pH調整範囲:3.5~7.0
  • 粒子径:5、10または16 μm
  • 孔径:100 Å(CHIROBIOTIC® V)または200 Å(CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTICのよくある質問
CHIROBIOTICの参考文献目録
キラル製品資料
アプリケーション
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-threo-methylphenidate, d,l-threo-ethylphenidate and d,l-threo-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study utilizes the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column to develop and validate a UFLC-MS/MS method for the enantioselective determination of various methylphenidate and ritalinic acid enantiomers in rat plasma. The column′s application in pharmacokinetic studies underscores its effectiveness in biomedical research, particularly in analyzing chiral drug molecules (Zhang et al., 2016).
  • New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This research employs the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column for the chiral separation and determination of warfarin enantiomers. The study highlights the column′s utility in pharmaceutical analysis and its effectiveness in the study of chiral drug enantiomers (Malakova et al., 2009).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
New chemo-enzymatic approaches for the synthesis of (R)- and (S)-bufuralol
Nagy, Botond, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (18-19), 1316-1322 (2014)
Enantioselective determination of doxazosin in human plasma by liquid chromatography?tandem mass spectrometry using ovomucoid chiral stationary phase
Liu, Ke, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878 (26), 2415-2420 (2010)
Doris Frühauf et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 242-254 (2012-10-30)
A sub-minute enantioselective normal phase high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of a chiral precursor molecule employed frequently in folic acid syntheses was developed, optimized and successfully validated according to ICH-guidelines. It could be shown that ultra-high
Validation of a chiral liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of pantoprazole in dog plasma
Chen, Meixia, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 906, 85-90 (2012)