安全性情報
10435-U
Supelco
Carbotrap® Carbon Adsorbent
matrix Carbotrap® X, 20-40 mesh, bottle of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥74,300
¥74,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥74,300
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
¥74,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Carbotrap®吸着剤, matrix Carbotrap® X, 20-40 mesh, bottle of 10 g
製品種目
Carbotrap®
品質水準
フォーム
granular
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~240 m2/g
Matrix
Carbotrap® X
マトリックス活性基
carbon
粒径
20-40 mesh
ポアサイズ
~0.62 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~100 Å pore diameter
密度
~0.44 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
黒鉛化カーボンブラック(GCB)には無孔質と多孔質の両方があります。黒鉛化プロセスにより優れた吸着性と脱離性(必要な場合)を持つ高純度表面が得られます。表面相互作用はロンドン分散力にのみ依存します。この粒子の性質や特徴は以下のとおりです:
  • 顆粒状
  • 砕けやすい
  • C3~C20以上のn-アルカンに対する分析物サイズの分子に使用
  • 疎水性(高湿度環境での使用が可能)
一般にGCB吸着剤は、炭素分子ふるい(CMS)吸着剤と比べて低い相対吸着強度、球状黒鉛化ポリマー炭素(SGPC)吸着剤とほぼ同じ相対吸着強度を発揮します。弊社のCarbotrap製品はGCB吸着剤の一種です。
  • 粒子は20/40メッシュです
  • このように大きな粒子により、過度に圧力を低下させず高い流速を実現できます。
弊社の特殊炭素吸着剤に関する詳細情報については、こちらをご覧ください:sigma-aldrich.com/carbon
Carbotrap® X has a very high specific surface area and was used for the recovery of low boiling hydrocarbons like 1,3-butadiene and isoprene.[1]
Carbotrap®/Carbopack adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity.[2] It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly.[3]
法的情報
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
10435-U:4548173927220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmos. Environ., Part A, 25 (2), 231-235 (1991)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF. et al.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Stability of reactive low boiling hydrocarbons on carbon based adsorbents typically used for adsorptive enrichment and thermal desorption.
Dettmer K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 366 (1), 70-78 (2000)
S Ghittori et al.
Giornale italiano di medicina del lavoro, 10(4-5), 201-205 (1988-07-01)
A laboratory study, using generated atmosphere containing 0.14/23.3 mg/m3 of Benzene, was conducted to adapt an existing industrial hygiene monitoring method for measuring low concentrations of Benzene. This method was developed to determine concentrations of Benzene in the ambient air
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.