Merck
10471
Supelco
Carboxen® 1003
matrix Carboxen® 1003, 40-60 mesh, bottle of 10 g
別名:
Carboxen®吸着剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
製品種目
Carboxen®
形状
powder
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~1000 m2/g
マトリックス
Carboxen® 1003
マトリックス活性基
carbon
粒径
40-60 mesh
ポアサイズ
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.28 cm3/g macroporosity
~0.38 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
密度
~0.49 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
詳細
Carboxen® 1003は、大きなLPSとその凝集塊に対応できるため、リポ多糖(LPS)の吸着に使用されました。
Carboxen® Adsorbentは、固相微量抽出(SPME)のための使用に最適です。水溶液から小さな極性分子を抽出する場合に非常に効率的です。
Carboxensは、ポリマー前駆体から設計された高度に設計された合成炭素吸着剤です。これらの粒子は樹脂のように塑性変形することも、活性炭のように微粒子を生成することもありません。これらの物質は乾燥させて出荷・保管されます。これらの誘導体化樹脂は、低分子不純物と高分子不純物を除去するための幅広い精製用途に役立ちます。気相精製および液相精製に使用されます。例としては、医薬品有効成分(API)からの均一触媒の除去、mAbからの宿主細胞タンパク質などの生化学精製における高リスク不純物、有毒重金属の除去、塩素化分子の精製、抽出物や浸出物の除去などが挙げられます。テーパー状の細孔により、吸着および脱着に関する熱力学特性と速度論的特性が改善されています。Carboxensは、細孔構造(ミクロ、メソ、マクロ)の相対的な割合、表面積、および表面pHが異なります。
特徴および利点
特徴および利点:
  • 球状
  • 硬い(ボールパン硬度>98%)
  • 400°Cまで安定
  • 高純度
  • 梱包が簡単
  • 全pH範囲にわたって安定
  • 背圧なし
  • 浸透圧ショック安定性が高い
  • テーパー状の細孔(マクロからメソ、ミクロまで)
その他情報
詳細はこちらをご覧ください:特殊炭素吸着剤
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
10471:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Adsorption of lipopolysaccharide on carbon sieves.
Gun'Ko VM, et al.
Carbon, 44 (7), 1258-1262 (2006)
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering
Jacek A Koziel et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 55(8), 1147-1157 (2005-09-29)
Odorous gases associated with livestock operations are complex mixtures of hundreds if not thousands of compounds. Research is needed to know how best to sample and analyze these compounds. The main objective of this research was to compare recoveries of
Diana Poli et al.
Chemical research in toxicology, 17(1), 104-109 (2004-01-20)
A solid phase microextraction (SPME) gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method was developed to assess actual doses of highly reactive organic compounds like styrene oxide (SO) in exposed cell cultures. Using SPME, we set up a method to measure accurately extracellular
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.