Merck
10437-U
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack X, 60-80 mesh, bottle of 10 g
別名:
carbon adsorbent, SII, 80-100 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Carbopack吸着剤, matrix Carbopack X, 60-80 mesh, bottle of 10 g
製品種目
Carbopack
形状
granular
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~240 m2/g
マトリックス
Carbopack X
マトリックス活性基
carbon
粒径
60-80 mesh
ポアサイズ
~0.62 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~100 Å pore diameter
密度
~0.44 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carbotrap®/Carbopack吸着剤は、機械的および化学的完全性を失うことなく、高い焼出し温度に耐えることができます。イソプレンとの親和性が高く、水分をあまり保持しません。さらに、密に詰めすぎると粉々になる傾向があります。
グラファイトカーボンブラック(GCB)は、非多孔性のものと多孔性のものがあります。グラファイト化工程によって、高純度で吸着・脱離(必要に応じて)特性の優れた表面が得られます。表面の相互作用は(ロンドン)拡散力にのみ依存します。これらの粒子は:
  • 顆粒状
  • 砕けやすい
  • C3-C20+ n-アルカンに対する分析物サイズの分子に使用
  • 疎水性(高湿度環境で使用可)
一般的にGCB吸着剤の吸着強度はカーボンモレキュラーシーブ(CMS)と比較して弱く、球状グラファイト化ポリマーカーボン(SGPC)と同程度です。弊社のCarbopack製品はGCB吸着剤です。
  • 粒子は40メッシュ以下
  • チャネリングを避けるには40/60メッシュをお使いください(20/40メッシュのCarbotrap®吸着剤で認められた場合)。
  • その他の用途にはメッシュの細かいもの(60/80、80/100など)をお使いください。
  • 圧力損失を調節できる用途であれば、利用可能な最小の粒径をお使いください。
弊社特製のカーボン吸着剤のさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/carbonをご確認ください。
アプリケーション
Carbotrap Xは、非常に高い比表面積を持ち、1,3-ブタジエンやイソプレンのような低沸点炭化水素の回収のために使用されました。
法的情報
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
10437-U:4548173927237
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stability of reactive low boiling hydrocarbons on carbon based adsorbents typically used for adsorptive enrichment and thermal desorption.
Dettmer K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 366 (1), 70-78 (2000)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
S A Heberle et al.
Analytical chemistry, 72(4), 840-845 (2000-03-04)
This paper describes a procedure for simultaneous enrichment, separation, and quantification of acetanilide herbicides and their major ionic oxanilic acid (OXA) and ethanesulfonic acid (ESA) metabolites in groundwater and surface water using Carbopack B as a solid-phase extraction (SPE) material.
Bikram Subedi et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(4), 460-465 (2013-12-10)
A selective pressurized liquid extraction technique (SPLE) was developed for the analysis of polychlorodibenzo-p-dioxins, polychlorodibenzofurans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs) in clam and crab tissue. The SPLE incorporated multiple cleanup adsorbents (alumina, florisil, silica gel, celite, and carbopack) within the
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.