Merck
07481
Supelco
Adipoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO6 · xLi+
CAS番号:
分子量:
289.32 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
InChI Key
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)