Merck
112704
Sigma-Aldrich
ホルムアルデヒド-亜硫酸水素ナトリウム付加体
95%
別名:
ホルムアルデヒド重亜硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,790
100 G
¥7,610
2 KG
¥16,900
5 KG
¥32,200
¥5,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,790
100 G
¥7,610
2 KG
¥16,900
5 KG
¥32,200
About This Item
化学式:
HOCH2SO3Na
CAS番号:
分子量:
134.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES記法
O=S(CO)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/CH4O4S.Na/c2-1-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
ホルムアルデヒド-重亜硫酸ナトリウム付加体は、3-ヒドロキシプロピオンアルデヒド(3HPA)合成における標準物質として使用されます。[1]選択した食品において、蛍光検出を備えたHPLCを用いてアッセイできます[2]
アプリケーション
  • 医薬品用途における非毒性溶媒としてのクエン酸トリエチル:従来の選択肢と比較して毒性の低い溶媒としての役割に焦点を当て、PLGA インプラントの in-situ 形成におけるクエン酸トリエチルの使用を検討しました。この応用例は、より安全な医薬品製剤の開発におけるクエン酸トリエチルの重要性を示しています(Ramos et al., 2024)。
  • 生分解性ポリマー研究におけるクエン酸トリエチル:ポリ乳酸繊維の溶融紡糸と構造特性に対するクエン酸トリエチルの影響を検証しています。この研究では、可塑剤としてのその有効性が強調されており、生分解性ポリマーの加工性と特性を向上させ、制御された薬物放出システムに有用です(Gzyra-Jagieła et al., 2024)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
112704-VAR:
112704-5KG:
112704-5G:
112704-100G:
112704-2KG:
112704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stephen Wai Cheung Chung et al.
Journal of AOAC International, 91(1), 98-102 (2008-04-02)
A rapid and accurate method for measuring low part-per-million levels of free and reversibly-bound sulfites in selected foods by using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorometric detection was developed. Sulfites were extracted with sodium tetrachloromercurate solution and determined by HPLC-fluorescence
Hydroxymethylated polysulphone for islet macroencapsulation allows rapid diffusion of insulin but retains PERV.
P Petersen et al.
Transplantation proceedings, 34(1), 194-195 (2002-04-18)
Yuegang Zuo
Chemosphere, 51(3), 175-179 (2003-02-20)
The determination of the photo-production rate of hydroxyl radical (OH) in atmospheric liquids is of fundamental importance to an understanding of atmospheric aquatic chemistry. Recently, several studies have been performed to examine the photo-chemical formation rate of OH in cloud
R Aris et al.
The American review of respiratory disease, 141(3), 546-551 (1990-03-01)
Hydroxymethanesulfonate (HMSA), the bisulfite (HSO3-) adduct of formaldehyde (CH2O), is a common constituent of California acid fogs. HMSA, most stable in a fog pH range of 3 to 5, dissociates at 6.6, the pH of the fluid lining human airways.
J Kawai et al.
Astrobiology, 19(4), 506-516 (2019-01-08)
While formaldehyde (HCHO) was likely generated in Earth's prebiotic atmosphere by ultraviolet light, electrical discharge, and/or volcano-created lightning, HCHO could not have accumulated in substantial amounts in prebiotic environments, including those needed for prebiotic processes that generate nucleosidic carbohydrates. HCHO
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf