アプリケーション
SIGMAFAST™ 3,3′-ジアミノベンジジンタブレットは、生殖腺組織、 胸腺、歯の慢性根尖病変および胆嚢の切片を用いた免疫組織化学法で、可視化のための色素原として使用されています。
ペルオキシダーゼ活性の局在を確認するための沈殿性基質として、免疫組織化学およびイムノブロッティングで使用する目的で開発されました。DABは、アルコールに耐性のあるはっきりした褐色~黒色の染色像を示す点で特に優れた免疫組織化学用基質です。DABで染色したスライドは脱水して樹脂媒体中に封入し、長期間保存することができます。SIGMAFAST™ DABタブレットは、追加のバッファーや手順を必要とせずに活性型の基質溶液を調製できます。タブレットはホイルで個別包装されています。
再構成
1錠を5 mLの脱イオン水に溶解すると、そのまま利用可能なDAB、尿素、および過酸化水素を含有するバッファ-溶液が得られます。
法的情報
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
Receptor activator NFkappaB-ligand and osteoprotegerin protein expression in human periapical cysts and granulomas
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics, 102(3), 404-409 (2006)
Expression of pluripotent stem cell markers in the human fetal testis
Stem Cells, 26(2), 412-421 (2008)
Increased Bax/Bcl-2 ratio up-regulates caspase-3 and increases apoptosis in the thymus of patients with myasthenia gravis
In Vivo, 21(1), 123-132 (2007)
Investigative ophthalmology & visual science, 58(5), 2638-2646 (2017-05-17)
Little is known about the signaling mechanisms controlling meibomian gland (MG) homeostasis and the pathogenic processes leading to MG atrophy and dysfunction in dry eye disease (DED). We investigated the role of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) in the
Interstitial cells of Cajal are present in human extrahepatic bile ducts
Journal of Gastroenterology and Hepatology, 25(2), 277-285 (2010)
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.