Merck
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Adipoylcarnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO6
CAS番号:
分子量:
289.32
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 x 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
870873P-5MG:
試験成績書(COA)