Merck
Z273228
Sigma-Aldrich
アルコノックス
0.5 oz packs
別名:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥15,050
12 X 50 EA
¥151,600
¥15,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥15,050
12 X 50 EA
¥151,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
¥15,050
Check Cart for Availability
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
包装
pkg of 12 x 50 × 0.5 oz in 12PAK
pkg of 50 × 0.5 oz in 1PAK
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1112 (12 packs of 50ea)
Alconox, Inc. 1112-1 (1 pack of 50ea)
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Alconox® 界面活性剤は、実験機器、医療装置、組織培養機器、カテーテル、チューブ、パイプ、個人用防護具、真空機器、およびサンプリング器具の洗浄に使用できます。また、放射能汚染された物品、電子部品、医薬品装置、光学部品、金属鋳造物・鍛造物・スタンピング、工業用部品、タンク、リアクター、化粧品製造機器の洗浄にも適しています。Alconox界面活性剤は、垢、土、粘液、血液、グリース、油、沈着物、組織、微粒子、化学物質、砂粒、放射能汚染、離型剤、シリコンオイル、および放射性同位元素の除去に適しています。
一般的な実験室用粉末洗剤。
アプリケーション
ALCONOX® 界面活性剤は、次の用途で使用されています:
  • 組織粉砕機の洗浄[1]
  • ガラスカバースリップの事前処理[2]
  • マイクロ流体チャンバー[3]
特徴および利点
  • 高濃度で高いコスト効率
  • 生分解性で、廃棄が簡単
  • 浸透性のある湿潤力
  • 信頼できる結果が得られ、干渉残留物なし
  • 腐食性の酸や有害な溶媒の代替手段
法的情報
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z273228-BULK:
Z273228-12PAKPW:
Z273228-1PAKPW:
Z273228-12PAK:
Z273228-1PAK:4548173961477
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mengyu Liu et al.
Autophagy, 17(4), 903-924 (2020-03-12)
Trimethyltin chloride (TMT) is widely used as a constituent of fungicides and plastic stabilizers in the industrial and agricultural fields, and is generally acknowledged to have potent neurotoxicity, especially in the hippocampus; however, the mechanism of induction of neurotoxicity by
Marco Spinazzi et al.
Nature protocols, 7(6), 1235-1246 (2012-06-02)
The assessment of mitochondrial respiratory chain (RC) enzymatic activities is essential for investigating mitochondrial function in several situations, including mitochondrial disorders, diabetes, cancer, aging and neurodegeneration, as well as for many toxicological assays. Muscle is the most commonly analyzed tissue
Michelle Richner et al.
Nature protocols, 10(10), 1543-1555 (2015-09-18)
The ability to generate human neurons of specific subtypes of clinical importance offers experimental platforms that may be instrumental for disease modeling. We recently published a study demonstrating the use of neuronal microRNAs (miRNAs) and transcription factors to directly convert
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.