Merck
すべての画像(16)
主要文書
安全性情報
ZRB1516
Sigma-Aldrich
抗APP抗体 クローン1F22 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ABPP, APPI, CVAP, PN-II, PreA4, アミロイドβA4タンパク質, アミロイドβ前駆体タンパク質, アミロイド前駆体タンパク質, アルツハイマー病アミロイドタンパク質, プロテアーゼネキシンII, 脳血管アミロイドペプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥23,460
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F22, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 86.94 kDa
observed mol wt ~100 kDa
交差性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... App(11820)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンIF22は、アミロイド前駆体タンパク質(APP)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域の細胞外ドメイン内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトアミロイド前駆体タンパク質(APP)のN末端領域に由来する150個のアミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト海馬およびSH-SY5Yの細胞ライセート中のAPPを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:200で使用、ヒト、マウスおよびラットの脳組織切片のAPPを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体はヒト・リコンビナントAPPタンパク質と結合し、KD値は9.5 x 10^(-8)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗APP クローン1F22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1516)は、アミロイド前駆体タンパク質を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
アミロイドβ前駆体タンパク質(UniProt:P05067、別名:APP、ABPP、APPI、アルツハイマー病アミロイドタンパク質、アミロイド前駆体タンパク質、アミロイドβA4タンパク質、脳血管アミロイドペプチド、CVAP、PreA4、プロテアーゼネキシンII、PN-II)は、ヒトAPP(別名:A4、AD1)遺伝子(Gene ID:351)によってコードされています。APPはグリコシル化、リン酸化、およびチロシン硫酸化など、広範な翻訳後修飾を受け、さらにさまざまなタンパク質分解過程を経てペプチド断片になります。APPは、正常な細胞条件下でαセクレターゼまたはβセクレターゼによるタンパク質分解によって可溶性APPペプチド、S-APPα・S-APPβになり、それぞれのC末端断片(C80、C83、C99)は細胞膜に留まります。その後、C80、C83がγセクレターゼによって分解されてP3ペプチドができます。アルツハイマー病ではC99のプロセシングによりアミロイドβ40(Aβ40)とアミロイドβ42(Aβ42)が生成し、アミロイド斑が形成されます。βアミロイドペプチドは、金属還元活性を有する親油性の金属キレート剤です。銅、亜鉛、鉄などの一時的な金属と結合します。APPは、神経細胞のアポトーシス中にカスパーゼによっても切断されます。Asp739でカスパーゼ6、カスパーゼ8、カスパーゼ9のいずれかでAPPが切断されると、神経毒性を有するC31ペプチドが産生され、βアミロイドペプチドの産生が増加します。アルツハイマー病で果たす明白な役割のほか、実証が進んでいるAPPの役割はシナプス形成と修復です。APPの発現は、神経の分化中と神経損傷後に増加します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1516-4X25UL:
ZRB1516-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)