Merck
すべての画像(26)
主要文書
安全性情報
ZRB1372
Sigma-Aldrich
抗MYO1C抗体 クローン4B19 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
MMI-β, MMIb, アンコンベンショナルミオシン(unconventional myosin)-Ic, ミオシンIβ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥23,460
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B19, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 119.63 kDa
observed mol wt ~120 kDa
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
porcine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Myo1C(17913)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4B19は、アンコンベンショナルミオシン-Icを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。 N末端領域における16アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。アイソフォーム1とも反応性を示す可能性があります。
免疫原
ヒト・アンコンベンショナルミオシン-Ic(アイソフォーム3)の最初の16アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HT29、HEK293およびNIH3T3細胞溶解物中のMYO1Cを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト胃およびヒト扁桃組織片のMYO1Cを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVEC、NIH3T3およびHT-29細胞のMYO1Cを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗MYO1C クローン4B19 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1372)は、アンコンベンショナルミオシン-Ic(MYO1C)を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
アンコンベンショナルミオシン(unconventional myosin)-Ic(UniProt:O00159、別名:ミオシンIβ、MMI-β、MMIb、MYO1C)は、ヒトにおいてMYO1C遺伝子(Gene ID:4641)によってコードされています。ミオシンは、筋収縮に不可欠なATPアーゼ活性を有するアクチン系分子モーターです。ミオシンは、アクチンの細いフィラメントとともに骨格筋および心筋の基本的な収縮単位を構成する通常の双極性の太いフィラメントを形成します。アンコンベンショナルミオシンは細胞内運動を担っています。非常に分岐しているアンコンベンショナルミオシン尾部が膜画分に結合すると推定されています。MYO1C(単頭クラスIミオシン)は、細胞表面に局在し、コレステロールリッチ脂質ラフトと会合して、細胞内画分から細胞表面へのリサイクルを促進します。GLUT4を有する細胞内小胞の細胞膜への移動を制御することにより、インスリンに応答した糖輸送担体リサイクルに関与しています。核内ではRNAポリメラーゼII、核小体内ではRNAポリメラーゼIと共局在することが報告されています。核小体内では、主に高密度繊維状部(dense fibrillar component [DFC])および顆粒部に局在します。MYO1C遺伝子は、N末端領域のみが異なる、選択的にスプライシングされた3つのアイソフォームを産生します。これらアイソフォームは、同一のモータードメイン(核内局在化シグナルを含む3つのカルモジュリン結合IQモチーフ)および細胞膜結合テールドメインを共有していますが、各アイソフォームの機能および核細胞質の分布は異なります。核・細胞質機能には特異的なものと重複するものがあり、発現レベルは異なります。MYO1Cのアイソフォーム3は、転写調節に関与し、転写活性リボソーム遺伝子と共同し、WICHクロマチン-リモデリング複合体とともに転写を促進します。転写開始中の最初のホスホジエステル結合の形成に不可欠であることが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Zattelman L., et al. (2017).J Biol Chem. 292(43);17804-17818)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1372-25UL:
ZRB1372-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)