物質
blue
natural polypropylene
特徴
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18852-0012
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport. 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials.
- Alphanumeric indexing
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック