Merck
Z720798
Nunclon® Δ マルチディッシュ
6 wells, flat bottom, poly-D-lysine coated
別名:
cell culture plate, cell culture treated plate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥37,940
¥37,940
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥37,940
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.22
¥37,940
Check Cart for Availability
物質
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
無菌性
sterile; γ-irradiated
sterile; aseptically processed
特徴
lid
包装
case of 20 ea
メーカー/製品名
Nunc 152035
ディッシュL × W
128 mm × 86 mm
最大容量
3 mL
サイズ
6 wells
表面積
9.6 cm2 , per well
有効容積
3 mL
clear
結合型
poly-D-lysine coated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunclon® Deltaマルチディッシュはスケールアップやクローニングなど、あらゆる分野の細胞培養に有用です。SonicSealスライドウェルを用いたin situ細胞培養用のPermanox®スライド。Permanoxは自己蛍光ではありません。ウェルのリムが高いため、交差汚染のリスクが低くなっています。光学品質に優れています。認定済みの表面処理は、細胞の付着および増殖に必要な最適条件を保証します。
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)