物質
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
lid
包装
case of 85 ea
メーカー/製品名
Nunc 142485
最大容量
1 mL
サイズ
24 wells
表面積
1.9 cm2
ウェルの最大容量
1 μm
有効容積
1 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunclon® Deltaマルチディッシュはスケールアップやクローニングなど、あらゆる分野の細胞培養に有用です。SonicSealスライドウェルを用いたin situ細胞培養用のPermanox®スライド。Permanoxは自己蛍光ではありません。ウェルのリムが高いため、交差汚染のリスクが低くなっています。光学品質に優れています。認定済みの表面処理は、細胞の付着および増殖に必要な最適条件を保証します。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries