Merck
Z720364
Ma-GEL-in Western Transfer Protein System
gel size 10 cm × 10 cm, volt limit: 100 vdc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NC.01
ゲルサイズ
10 cm × 10 cm
詳細
このウェスタントランスファータンパク質検出システムを用いると、タンパク質/ペプチドサンプルをポリアクリルアミドゲルから8 x 10 cm形式か10 x 10 cm形式のゲルに迅速に移動させることができます。このトランスファーシステムは、ゲル形式に応じた2種類のトランスファーカセットを備えています。強い電界強度内のモジュールで同等の分解能を保ちながら、Mini PAGEゲルまたはMiniアガロースゲルを転移させることができます。IB95000は、IB92000バッファ槽に直接おさまります。
  • 内部のトランスファーリーザバーは、3/8インチ(0.95cm)のアクリル製
  • 内部リザーバー全体の寸法:14 cm(L)x 6.5 cm(W)x 9 cm(H)
  • 電極:30ゲージ、プラチナ製ワイヤ
  • 最大ゲルサイズ:10 cm x 10 cm
  • 電圧限界:100 vdc
  • 電流限界:500 mA
  • キットには、ロック付きトランスファーカセット2個とフォームパッド4個が付いています。