Merck
16-663
Sigma-Aldrich
Magna ChIP®プロテインA+G磁気ビーズ
provides a rapid, reproducible and efficient collection of immunocomplexes for ChIP and RIP assays
別名:
ChIP magnetic A+G beads, ChIP magnetic A/G beads, ChIP magnetic beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.84
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Magna ChIP®
保管条件
do not freeze
粒径
~3 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
クロマチン免疫沈降(ChIP)は、特定のDNAおよびRNA結合タンパク質の遺伝子特異的およびゲノムワイドな分布、あるいはタンパク質修飾の研究に広く用いられています。標準的なタンパク質免疫沈降アッセイと同様に、ChIPには、IgG結合リコンビナント・プロテインAまたはプロテインGのいずれかと結合したアガロースまたは磁気ビーズなどの固形培地を用いた免疫複合体の単離が必要です。プロテインA vs. プロテインG vs. プロテインA/G磁気ビーズブレンドを比較した実験から、プロテインAとGビーズの混合物は多様な抗体アイソタイプによく適合することが明らかになりました。プロテインA/Gビーズブレンドを使用することにより、特定の抗体/ビーズ結合親和性の組合せに一致させるために使用するビーズまたはキットを検討する必要性が排除されました。プロテインA/G磁気ビーズブレンドは、プロテインAまたはプロテインGの単独使用と比較して手順が単純化されるだけでなく、ChIPアッセイで投入したクロマチンの回収率を低下させることなくシグナルノイズ比を改善しました。
アプリケーション
このプロテインA+G磁気ビーズブレンドにより、AまたはG単独よりも広範な抗体の使用が可能となり、クロマチン免疫沈降(ChIP)およびRNA免疫沈降(RIP)アッセイ用の免疫複合体の迅速かつ再現性のある効率的な収集が可能となります。
1回のChIP実施ごとに20 µLのビーズ懸濁液を使用してください。50回分の沈殿反応に十分な試薬が含まれています。ピペッティングする前に、高速ボルテックスでビーズを十分に分散させてください。
検出/定量に使用:プロテインA+G
品質
HeLa核抽出物およびMagna ChIP® Aキット(カタログ番号:17-610)を用いたクロマチン免疫沈降(ChIP)により日常的に評価済み。
物理的形状
懸濁液。0.01% Tween®-20および0.09%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝食塩水、pH 7.4中の磁気ビーズスラリーとして供給します。
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から1年間安定です。冷凍しないでください。
法的情報
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1