Merck
Z642843
Greiner LeucoSep-チューブ
tube capacity 50 mL, sterile
別名:
Greiner チューブ, LeucoSep チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 EA
¥344,400
¥344,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
300 EA
¥344,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.22
¥344,400
Check Cart for Availability
物質
blue cap
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
transparent tube
無菌性
sterile
特徴
graduations
external thread
包装
bag of 25
case of 300
メーカー/製品名
Greiner 227290
キャップ直径
34.9 mm
直径
30 mm
チューブ容量
50 mL
結合型
non-treated surface
詳細
LeucoSepチューブは、密度勾配遠心分離により、ヒト全血および骨髄からリンパ球および末梢単核細胞を最適に分離するために開発されました。本チューブの重要な特徴は、高品質のポリエチレンで構成された生物学的に無害で透明な多孔質バリアです。バリアは、サンプル材料と分離溶液の混合を防ぎ、不連続勾配を維持し、分離を改善します。
滅菌チューブの使用は、収率および回収率を向上し、純度を高め、調製に費やす時間が短縮される利点があります。ポリプロピレンチューブはコニカル底であり、青い目盛りが印刷されています。HDPEスクリューキャップが付属しています。シングルユース専用に設計されています。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1