アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: ≥28 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1cc(ccc1Cc2cn(C)c3ccc(NC(=O)OC4CCCC4)cc23)C(=O)NS(=O)(=O)c5ccccc5C
InChI
1S/C31H33N3O6S/c1-20-8-4-7-11-29(20)41(37,38)33-30(35)22-13-12-21(28(17-22)39-3)16-23-19-34(2)27-15-14-24(18-26(23)27)32-31(36)40-25-9-5-6-10-25/h4,7-8,11-15,17-19,25H,5-6,9-10,16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,35)
InChI Key
YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYSLTR1(10800)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z4152-10MG:
Z4152-VAR:
Z4152-50MG:
Z4152-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research