Merck
Z363618
Shaker platform
orbital shaker platform, size 21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥82,690
¥82,690
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥82,690
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
¥82,690
出荷予定日2025年4月16日
特徴
capacity 15 lb (6.8 kg)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37041-0000
サイズ
21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
By placing this platform on top of any magnetic stirrer, it becomes an inexpensive orbital or vibrating shaker. Featuring non-skid surface that prevents samples from falling off, and an easy lift and carry design. Platform is 225 mm (87/8in.) square by 53 mm (21/4in.) high.
Small orbital motion makes this essentially a vibrating platform, especially useful for agitating multiwell plates and other small-diameter vessels.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)