Merck
Z363626
Sigma-Aldrich
Shaker platform
vibrating platform, size 1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥84,850
¥84,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥84,850
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
¥84,850
Check Cart for Availability
特徴
capacity 3 lb (1.4 kg)
メーカー/製品名
Bel-Art
サイズ
1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
By placing this platform on top of any magnetic stirrer, it becomes an inexpensive orbital or vibrating shaker. Featuring non-skid surface that prevents samples from falling off, and an easy lift and carry design. Platform is 225 mm (87/8in.) square by 53 mm (21/4in.) high.
Mix up to four microtiter plates or two culture flasks. Smaller orbiting diameter makes this primarily a vibrating platform.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the length of each side of this plate?
    1 回答
    1. The length of each side is 22.5cm.