Merck
Z763373
Orbi-Shaker XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 115 V AC
別名:
オービタルシェーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥568,100
¥568,100
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥568,100
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
¥568,100
出荷予定日2025年4月16日
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BT1011
パラメーター
30-300 rpm speed
全体L × W × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
プラットフォームL × W
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
重量
30 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Orbi-Shaker XL offers flask capacity that far exceeds most bench-top models. With the large platform and powerful, beltless motor drive, the Orbi-Shaker XL is capable of mixing up to 5 x 2 L flasks or 9 x 1 L flasks simultaneously. The included non-slip rubber mat platform is ideal for low speed applications, while the convenient MAGic Clamp platform is also available for high speed mixing of Erlenmeyer flasks, tube racks or microplates. The MAGic Clamp allows for instant flask clamp exchange without the use of tools, screws or any other hardware.
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.