Merck
Z363561
Sigma-Aldrich
Indicator dots, “Radiation”
pkg of 1000 dots per roll
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ROLL
¥11,240
¥11,240
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ROLL
¥11,240
About This Item
UNSPSCコード:
26142300
NACRES:
NB.35
¥11,240
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Bel-Art
包装
pkg of 1000 dots per roll
詳細
Adhesive dots, 1/4 in. diameter, with the universal "radiation" pictogram in red on yellow background. Color coding complies with OSHA regulations. Use on microcentrifuge tubes, gel sandwiches, anywhere a radiation warning is needed. There are 1,000 dots per roll.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)