Merck
Z332364
ボトルアダプター、BRAND® ディスペンサーおよびビュレット用
GL 33 thread, GL 40 bottle, ETFE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,836
¥8,836
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,836
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.01
¥8,836
Check Cart for Availability
物質
ETFE
メーカー/製品名
BRAND 704390
フィッティング
GL 40 bottle
GL 33 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
すべてのDispensette®モデル、seripettor®、およびQuikSip用です。
その他情報
BR704390 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)