Merck
Z768294
Labeling tape
white, W × L 3/4 in. × 500 in.
別名:
label tape, white tape
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ROLL
¥2,588
¥2,588
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ROLL
¥2,588
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
¥2,588
Check Cart for Availability
物質
white
包装
pkg of 1 roll
メーカー/製品名
Diversified Biotech LBTP-1000
W × L
3/4 in. × 500 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
1–2/2 質問  
  1. Is the labeling tape made by Diversified Biotech repositionable without leaving residue on the glass?
    1 回答
    1. The Labeling Tape contains a repositionable, clean removable adhesive system that leaves no residue.
      役に立ちましたか?
  2. Hello, I would like to ask if these labels are suitable for -20C box labeling? Thank you. Veronika
    1 回答
    1. The suitable temperature range for product Z768294 is -23°C to +121°C.