Merck
Z323500
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥36,500
¥36,500
出荷予定日2025年5月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥36,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥36,500
出荷予定日2025年5月21日
物質
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
認証
according to DIN 12 700-3
特徴
subdivision 0.05 mL
メーカー/製品名
BRAND 13566
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
L
~800 mm
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Class B. With Schellbach stripe. Calibrated to deliver (TS, EX). High contrast black enamel graduations and inscriptions.
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
その他情報
BR13566 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)