Merck
Z323535
BRAND® BLAUBRAND® burette, straight stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
特徴
subdivision 0.05 mL
メーカー/製品名
BRAND 12487
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
L
~800 mm
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クラスAS、適合性認定済み。DURAN®.DIN EN ISO 385に準拠。分配用に較正されています(TD、EX + 待機時間 30秒)。高いコントラストの青いエナメル目盛と文字が入っています。主な目盛にはリングで印が付けられています。シェルバッハの線入り。
BLAUBRANDビュレットおよび自動ビュレットにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR12487 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences