¥19,380
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
clear borosilicate glass 3.3
特徴
subdivision 0.05 mL
メーカー/製品名
BRAND 13916
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
L
800 mm
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック