Merck
Z305200
Duran®試薬瓶、キャップ付き
capacity 1,000 mL, blue PP screw cap and pouring ring
別名:
Duran ボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥49,300
¥49,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥49,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥49,300
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 21 801 54 5
キャパシティ
1,000 mL
直径× H
101 mm × 230 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DURAN® オリジナル GL のラボ用ボトルは、1972 年の発売以来、多機能ラボ用ボトルのゴールドスタンダードとなっています。このボトルは、熱耐性に優れ、耐薬品性が高いことで知られる高純度で透明な USP/EP タイプ I ホウケイ酸ガラス 3.3 で成形されています。高性能素材と頑丈な ISO 4796-1 設計の組み合わせにより、長寿命を実現しています。ボトルには、読み取りやすい目盛りが付いており、白エナメルで目盛りが永久的に刻印されています。製造ロットの追跡が可能なように、各ボトルに恒久的な追跡コードが記載されています。DURAN® オリジナルGLボトルには、象徴的な青いポリプロピレンキャップと、140 °Cまで使用可能な液だれ防止リングが付属しています。 すべての部品は、121 ℃ または 134 °C でオートクレーブ滅菌が可能です。
特徴および利点
  • Complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware -- Bottles -- Part 1: Screw-neck bottles (does not apply to 10 ml bottle)
  • Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
  • Retrace Code, and certificate for manufacturing lot traceability
  • Fired-on, highly durable white print
  • Suitable for long-term storage
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)