Merck
SYNF100001
Synthware 47 mm filtration funnel with fritted support
別名:
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,050
¥10,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,050
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
¥10,050
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F100001
ディスク直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
キャパシティ
300 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. May I ask what parts this has? Just a CUP? or with a metal clamp? what is fritted support, is it filter head?
    1 回答
    1. This product is a fritted base filtration funnel.