Merck
Z290602
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
別名:
Filtration Funnel Stems, Vacuum Assembly Funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥68,800
¥68,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥68,800
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥68,800
Check Cart for Availability
物質
glass housing
glass membrane (support)
ジョイント
joint ST/NS40/35
包装
pkg of 1 ea
膜直径
47 mm
フィッティング
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)