Merck
Z517283
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥85,900
¥85,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥85,900
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
¥85,900
Check Cart for Availability
物質
fritted
ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Aldrich
キャパシティ
1 L
直径× H
95 mm × 340 mm
フリット直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)