Merck
Y1396
Sigma-Aldrich
YFLLRNPトリフルオロ酢酸塩
≥98%
別名:
L-チロシル-L-フェニルアラニル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-アルギニル-L-アスパラギニル-L-プロリン, Tyr-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-Pro, YFLLRNP-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥26,950
¥26,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥26,950
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H67N11O10 · xC2HF3O2
分子量:
922.08 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥26,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
溶解性
deionized water: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
InChI
1S/C45H67N11O10.C2HF3O2/c1-25(2)20-32(40(61)51-31(12-8-18-50-45(48)49)39(60)55-35(24-37(47)58)43(64)56-19-9-13-36(56)44(65)66)53-41(62)33(21-26(3)4)54-42(63)34(23-27-10-6-5-7-11-27)52-38(59)30(46)22-28-14-16-29(57)17-15-28;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,10-11,14-17,25-26,30-36,57H,8-9,12-13,18-24,46H2,1-4H3,(H2,47,58)(H,51,61)(H,52,59)(H,53,62)(H,54,63)(H,55,60)(H,65,66)(H4,48,49,50);(H,6,7)/t30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-;/m0./s1
InChI Key
HMDRRCMAXMJXKF-WDYYMHPRSA-N
アプリケーション
YFLLRNP trifluoroacetate may be used as a powerful tool for differentiating the numerous possible activation states of the platelet thrombin receptor.
生物化学的/生理学的作用
YFLLRNPは、PAR-1に特異的な部分アゴニストです。
YFLLRNPは、PAR-1に特異的な部分アゴニストです。この化合物は、G(12/13)のシグナリングカスケードを活性化し、血小板の形態変化を引き起こします。
YFLLRNP is a Galpha12/13-stimulating peptide that activates the alpha granule secretion due to costimulation with either ADP or serotonin/epinephrine.[1]
調製ノート
YFLLRNP trifluoroacetate dissolves in deionized water at 1 mg/mL.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T M Quinton et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 2(6), 978-984 (2004-05-14)
Alpha granule release plays an important role in propagating a hemostatic response upon platelet activation. We evaluated the ability of various agonists to cause alpha granule release in platelets. Alpha granule release was measured by determining P-selectin surface expression in