安全性情報
WH0079148M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MMP28 antibody produced in mouse
clone 3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗MMP25抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MMP28(79148)
関連するカテゴリー
詳細
Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix for both normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction and tissue remodeling, and disease processes, such as asthma and metastasis. This gene encodes a secreted enzyme that degrades casein. Its expression pattern suggests that it plays a role in tissue homeostasis and in wound repair. Transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
MMP28 (NP_077278, 441 a.a. ~ 520 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LARGGLQVEPYYPRSLQDWGGIPEEVSGALPRPDGSIIFFRDDRYWRLDQAKLQATTSGRWATELPWMGCWHANSGSALF
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0079148M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)